Iodmonochlorid-Lösung 0.1 mol/l acc. Wijs, Titripur® für die Iodzahlbestimmung, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Iodochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09163.1000 1.09163.2500
1.09163.1000EA 55.71 EUR
1.09163.1000 1.09163.2500
Iodmonochlorid-Lösung 0.1 mol/l acc. Wijs, Titripur® für die Iodzahlbestimmung, Supelco®
Iodmonochlorid
Formel: ClI
Molecular Weight: 162,36 g/mol
Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 40 °C
MDL: MFCD00011354
CAS-Nummer: 7790-99-0
UN: 2789
ADR: 8 (3),II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Form liquid
Amount-of-substance concentration 0.0995 - 0.1005
Measurement uncertainty +/- 0.0003
Traceability NIST SRM
The concentration is determined by volumetric titration and refers to 20°C.