Drahtkörbe, rund
Lieferant: DELTALAB
R-220 R-240 R-200 R-250
216-7256EA 0 EUR
216-7256 216-7257 DELTR-200 DELTR-250
Drahtkörbe, rund
Körbe Drahtkörbe
Edelstahl.
Diese runden Körbe verfügen über einen klappbaren Griff für mehr Komfort. Die Basis dieser Körbe ist durch ein dichtes Gitter verstärkt.
Bestellinformation: Andere Modelle mit innen gekreuzten Trennelementen sind ebenfalls verfügbar.