Autoklavierbare Körbe
Lieferant: DELTALAB
H-285 H-290 H-295
216-7490EA 209 EUR
216-7490 216-7491 216-7492
Autoklavierbare Körbe
Körbe Drahtkörbe
Hergestellt aus Edelstahldraht.
  • Stapelbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit
Körbe für Autoklaven und zum Tragen.