Container, multipurpose, square
Lieferant: Deltalab
215-4223EA 7.9 EUR
215-4223 215-4222
Container, multipurpose, square
Probenbehälter Universalbehälter
Container and cap made of HDPE, ideal for 24-hour urine collection.
  • Ribbed cap features a pharmaceutical grade joint, for better handling and provides a water tight seal
  • Graduated in 50 ml increments up to 2,7 L
  • Ergonomically designed for single-handed use and stackable
  • A drip ring on the neck of the containers avoids dripping when pouring
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904