Gestelle für Gefrierschränke, mit ausziehbaren Einschüben und einer Tiefe von 670 mm, Comfort-Gestelle
Lieferant: TENAK
TE24252-S TE24420-S TE24286-S TE24310-S
479-0998EA 199 EUR
479-0998 479-1847 479-0996 479-0997
Gestelle für Gefrierschränke, mit ausziehbaren Einschüben und einer Tiefe von 670 mm, Comfort-Gestelle
Gestelle Kryogestelle
Edelstahl
  • Es sind Gestelle für 4 verschiedene Boxenhöhen erhältlich
  • Passend für alle Standard-Kryoboxen
Für Gefrierschränke. Diese Gestelle ermöglichen eine ergonomischere Arbeit. In den Gestellen mit ausziehbarem Einschub werden die Kryoboxen in Schubladen platziert. Dieses System verbessert die Flexibilität.
Messen Sie die Innenhöhe und Tiefe Ihres Gefrierschranks, um das korrekte Gestell zu wählen.
Lieferumfang: Lieferung ohne Kryoboxen.