Transporttupfer mit Cary-Blair-Medium
Lieferant: DELTALAB
300280 300280.2
DELT300280EA 139 EUR
DELT300280 DELT300280.2
Transporttupfer mit Cary-Blair-Medium
Tupfer Transport-Tupfer
Bei diesen Transporttupfern wurde Glycerophosphat durch anorganisches Phosphat ersetzt, da Glycerophosphat ein Metabolit für einige Bakterien ist, sodass es zu einer Überwucherung der Pathogene kommen könnte.
  • Strahlensterilisiert
  • Ohne Methylenblau, pH-Wert erhöht auf 8,4
  • Cary-Blair-Medien für die Konservierung der Pathogene, z.B. der Gattungen Neisseria, Haemophilus oder Streptococcus
Ursprünglich entwickelt für den Transport anaerober Bakterien in Stuhlproben.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904