Becher, niedrige Form, LDPE
Lieferant: DELTALAB
242802 242803 242805 242806 242811
DELT242802EA 560 EUR
DELT242802 DELT242803 DELT242805 DELT242806 DELT242811
Becher, niedrige Form, LDPE
Becher
LDPE, durchscheinend.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit
  • 1000-ml-Becher kommt mit Deckel in einer Verpackung
Für die Benutzung mit flüssigen und festen Proben.