VWR® pHenomenal® pH 1100L/1100LB, pH-/mV/°C-Messgerät, Tischmodell
Lieferant: VWR Collection
662-1657EA 914 EUR
662-1657 662-1861
VWR® pHenomenal® pH 1100L/1100LB, pH-/mV/°C-Messgerät, Tischmodell
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Dieses benutzerfreundliche Instrument mit Elektroden-Gelenkstativ und Gehäuse der Schutzart IP 43 bietet eine hohe Auflösung und Genauigkeit für präzise Messungen. Komplett mit USB-Ausgang zum Anschluss an einen Computer. GLP-konform.
  • Großes LCD-Grafikdisplay mit kontinuierlicher LED-Hintergrundbeleuchtung zeigt gleichzeitig die Werte für pH/mV und Temperatur an
  • Datenprotokollierung wählbar zwischen 1 min und 1 h; Speicherkapazität für 5000 Datensätze
  • Automatische Abschaltung: Einstellbar von 10 min bis 24 h
  • Automatische Puffererkennung von DIN- und NIST-Puffern (1,68 / 4,00 /6,86 / 9,18 / 12,54)
  • Drei zusätzliche technische Puffer im Speicher bei 25 °C (4,00 / 7,00 / 10,00)
  • Erweiterte Selbsttest- und Diagnosefunktionen (Elektrodenleistungsprüfung, Abdriftkontrolle); Kalibrierungssymbol zeigt an, wann eine Rekalibrierung erforderlich ist
  • Geringer Energieverbrauch. Wahlweise Netzanschluss oder 4× AA-Batterien für mehr als 1.000 Betriebsstunden Batteriewechselanzeige
Lieferumfang: Ready to use pH 1100L kit (662-1657) includes meter glass pH electrode with built-in pHenomenal 221 temperature sensor, 4 LR06 batteries, 1 m cable and articulated stand, 2×50 ml buffers (pH 4,00 and 7,00), 50 ml plastic beaker, short instructions and instruction manual (22 languages) on CD ROM and plugin power supply.
The life science kit pH 1100LB (662-1891) includes the LS 221 Biotech electrode with 1 m cable instead of the 221 electrode.