Ferroin Indikatorlösung für die Abwasseruntersuchung-Lösung Indikator for waste water analysis, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tris(1,10-phenanthrolin-N1,N10)eisensulfat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.09161.0100 1.09161.0500
1.09161.0100EA 58.6 EUR
1.09161.0100 1.09161.0500
Ferroin Indikatorlösung für die Abwasseruntersuchung-Lösung Indikator for waste water analysis, Supelco®
Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex)
Formel: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
Molecular Weight: 692,54 g/mol
Dichte: 1,01 g/cm3 (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036428
CAS-Nummer: 14634-91-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.2 %; buffer pH 4.0) 2.4 - 2.8
pH-value (20 °C) 3.5 - 4.5
Application test conforms