Lab markers
Lieferant: MICRONOVA
PEN-40 PEN-40IR
811-0177EA 113 EUR
811-0177 811-0178
Lab markers
Schreibstifte Labormarker
Die Permanentmarkierstifte für das Labor zeichnen sich durch eine Tinte aus, die eine Beschriftung von kalten und nassen Oberflächen, Kunststoffbeuteln oder Einweg-Laborprodukten ermöglicht. Die Beschriftung schmiert nicht auf wiederverwendbaren Laborartikeln aus Glas, Metall oder Porzellan, kann aber abgerieben werden.
  • Feine Spitze, schwarze Tinte
  • Permanent auf den meisten Oberflächen
  • Alkoholbeständig
  • Schnell trocknend
  • Gammabestrahlt erhältlich
Materials of construction: High-density poly barrel. Permanent, quick drying, alcohol- resistant black ink.
Chemical compatibility: Holds up to wipedown with IPA, bleach, and phenols. Integrity of printed barrel will be compromised with thinners and strong solvents.
Bitte beachten Markers cannot be used with Ethanol or other alcohols.