4-Brom-2-(piperidin-1-ylsulfonyl)anisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
1-((5-Bromo-2-methoxyphenyl)sulphonyl)piperidine
OT-0199-5G
OT-0199-1G
COBBOT-0199-5GEA
0
EUR
COBBOT-0199-5G
COBBOT-0199-1G
4-Brom-2-(piperidin-1-ylsulfonyl)anisol
4-Brom-2-(piperidin-1-ylsulfonyl)anisol
Formel:
C₁₂H₁₆BrNO₃S |
MDL:
MFCD02043682 CAS-Nummer: 295360-83-7 |