4'-Brom-2'-(trifluormethoxy)acetanilid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1575-5G
AN-1575-25G
COBBAN-1575-5GEA
49.7
EUR
COBBAN-1575-5G
COBBAN-1575-25G
4'-Brom-2'-(trifluormethoxy)acetanilid
4'-Brom-2'-(trifluormethoxy)acetanilid
Formel:
C₉H₇BrF₃NO₂ |
MDL:
MFCD00203979 CAS-Nummer: 175278-18-9 |