Kalium(4-butoxyphenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
TB-3225-1G
TB-3225-25G
TB-3225-5G
COBBTB-3225-1GEA
127
EUR
COBBTB-3225-1G
COBBTB-3225-25G
COBBTB-3225-5G
Kalium(4-butoxyphenyl)trifluoroborat
Potassium-4-butoxyphenyltrifluoroborate
Formel:
C₁₀H₁₃BF₃KO Molecular Weight: 256,12 g/mol |
MDL:
MFCD04115755 CAS-Nummer: 850623-61-9 |