2-(Trifluormethoxy)benzoesäurehydrazid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-(Trifluoromethoxy)benzhydrazide
SPB03521.1
SPB03521.10
SPB03521.50
MAYBSPB03521.1EA
0
EUR
MAYBSPB03521.1
MAYBSPB03521.10
MAYBSPB03521.50
2-(Trifluormethoxy)benzoesäurehydrazid
2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide
Formel:
C₈H₇F₃N₂O₂ |
MDL:
MFCD00204180 CAS-Nummer: 175277-19-7 |