3-Methoxy-N,N-dimethylanilin
Lieferant: CHEMPUR
SEW05702.250
SEW05702.1
CHMPSEW05702.250EA
0
EUR
CHMPSEW05702.250
MAYBSEW05702.1
3-Methoxy-N,N-dimethylanilin
3-Methoxy-N,N-dimethylanilin
Formel:
C₉H₁₃NO Molecular Weight: 151,21 g/mol |
MDL:
MFCD00051779 CAS-Nummer: 15799-79-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |