1,3-Dibrom-5-tert-butylbenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 1,3-Dibromo-5-(tert-butyl)benzene, 5-(tert-Butyl)-1,3-dibromobenzene
OT-0629-1G OT-0629-25G
COBBOT-0629-1GEA 22.7 EUR
COBBOT-0629-1G COBBOT-0629-25G
1,3-Dibrom-5-tert-butylbenzol
1,3-Dibrom-5-tert-butylbenzol
Formel: C₁₀H₁₂Br₂
Molecular Weight: 292.0100 g/mol
MDL: MFCD06657956
CAS-Nummer: 129316-09-2