2-Cyan-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-Cyano-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
H61451.MD H61451.03
H61451.MDEA 140 EUR
H61451.MD H61451.03
2-Cyan-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure 95%
2-Cyan-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₅BF₃NO₂
Molecular Weight: 214,94 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13195679
CAS-Nummer: 1218790-84-1