4-Biphenylboronsäurepinakolester ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H59919.03 H59919.06
H59919.03EA 61.2 EUR
H59919.03 H59919.06
4-Biphenylboronsäurepinakolester ≥97%
4-Biphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₈H₂₁BO₂
Molecular Weight: 280.17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368291
CAS-Nummer: 144432-80-4