4-Fluor-3-nitroanisol 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Fluoro-4-methoxy-2-nitrobenzene
H61554.03
H61554.06
H61554.03EA
119
EUR
H61554.03
H61554.06
4-Fluor-3-nitroanisol 95%
4-Fluor-3-nitroanisol
Formel:
C₇H₆FNO₃ Molecular Weight: 171,13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11848442 CAS-Nummer: 61324-93-4 |