3-Iod-1H-pyrazol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Iodopyrazole
H36465.03 H36465.06
H36465.03EA 54.1 EUR
H36465.03 H36465.06
3-Iod-1H-pyrazol ≥97%
3-Iodo-1H-pyrazole
Formel: C₃H₃IN₂
Molecular Weight: 193,98 g/mol
Schmelzpunkt: 69…72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12022324
CAS-Nummer: 4522-35-4