Anisomycin
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme:
(2R,3S,4S)-4-Hydroxy-2-(4-methoxybenzyl)pyrrolidin-3-yl acetate
11308-5
11308-10
CAYM11308-5EA
46
EUR
CAYM11308-5
CAYM11308-10
Anisomycin
Anisomycin
Formel:
C₁₄H₁₉NO₄ Molecular Weight: 265,31 g/mol |
MDL:
MFCD00077650 CAS-Nummer: 22862-76-6 EINECS: 245-269-7 UN: 3462 ADR: 6.1,III |