6-(Trifluormethyl)nicotinamid
Lieferant: FLUOROCHEM
009365-1G
009365-5G
FLUO009365-1GEA
31.1
EUR
FLUO009365-1G
FLUO009365-5G
6-(Trifluormethyl)nicotinamid
6-(Trifluormethyl)nicotinamid
Formel:
C₇H₅F₃N₂O Molecular Weight: 190.1200 g/mol |
MDL:
MFCD01862646 CAS-Nummer: 386715-35-1 |