2,2,2-Trifluorethyltrifluormethansulfonat 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,2,2-Trifluoroethyltrifluoromethanesulphonate
H61603.06 H61603.14
H61603.06EA 107 EUR
H61603.06 H61603.14
2,2,2-Trifluorethyltrifluormethansulfonat 95%
2,2,2-Trifluorethyltrifluormethansulfonat
Formel: C₃H₂F₆O₃S
Molecular Weight: 232.10 g/mol
Dichte: 1.611
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00671579
CAS-Nummer: 6226-25-1
UN: 3265
ADR: 8 II