Methylamin 2 mol/l in THF, AcroSeal®, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Aminomethan
368491000 368498000
368491000.EA 101 EUR
368491000. 368498000.
Methylamin 2 mol/l in THF, AcroSeal®, rein
Methylamin
Formel: CH₅N
Molecular Weight: 31,06 g/mol
Dichte: 0,861 g/cm³
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008104
CAS-Nummer: 74-89-5
EINECS: 200-820-0
UN: 2924
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1.8 to 2.2 M