2-Brom-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenon
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-(Pyrrolidin-1-yl)phenacyl bromide
OT-0423-5G
OT-0423-25G
OT-0423-1G
OT-0423-100G
COBBOT-0423-5GEA
111
EUR
COBBOT-0423-5G
COBBOT-0423-25G
COBBOT-0423-1G
COBBOT-0423-100G
2-Brom-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenon
2-Brom-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenon
Formel:
C₁₂H₁₄BrNO Molecular Weight: 268,16 g/mol |
MDL:
MFCD01075690 CAS-Nummer: 216144-18-2 UN: 3261 ADR: 8,III |