3-Fluor-4-iodanilin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H61427.03 H61427.06
H61427.03EA 74.4 EUR
H61427.03 H61427.06
3-Fluor-4-iodanilin ≥98%
3-Fluor-4-iodanilin
Formel: C₆H₅FIN
Molecular Weight: 237,01 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07774187
CAS-Nummer: 656-66-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III