1H-Benzimidazol-5-carbonsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1H-Benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid, Benzimidazole-5-carboxylic acid, 5-Benzimidazolecarboxylic acid
290870250 290870050
ACRO290870250EA 113 EUR
ACRO290870250 ACRO290870050
1H-Benzimidazol-5-carbonsäure 98%
1H-Benzimidazol-5-carbonsäure
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molecular Weight: 162.15 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011555
CAS-Nummer: 15788-16-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %