1H-Benzimidazol-5-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1H-Benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid, Benzimidazole-5-carboxylic acid, 5-Benzimidazolecarboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
296783-25G
296783-5G
SIAL296783-25GEA
188
EUR
SIAL296783-25G
SIAL296783-5G
1H-Benzimidazol-5-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
1H-Benzimidazol-5-carbonsäure
Formel:
C₈H₆N₂O₂ Molecular Weight: 162.15 g/mol |
MDL:
MFCD00011555 CAS-Nummer: 15788-16-6 |