Imidazo[1,2-b]pyridazin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H61377.06
H61377.14
H61377.06EA
32
EUR
H61377.06
H61377.14
Imidazo[1,2-b]pyridazin ≥98%
Imidazo[1,2-b]pyridazin
Formel:
C₆H₅N₃ Molecular Weight: 119.12 g/mol Schmelzpunkt: 54 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07782103 CAS-Nummer: 766-55-2 |