Okadasäure
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme: 9,10-deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin, OA
10011490-25 10011490-50 10011490-100
CAYM10011490-25EA 76 EUR
CAYM10011490-25 CAYM10011490-50 CAYM10011490-100
Okadasäure
Okadaic acid
Formel: C₄₄H₆₈O₁₃
Molecular Weight: 805.02 g/mol
MDL: MFCD00083455
CAS-Nummer: 78111-17-8