3-(Cyclopentylcarbamoyl)phenylboronsäureneopentylglycolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
N-Cyclopentyl-3-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzamide
NE-3064-5G
NE-3064-1G
COBBNE-3064-5GEA
451
EUR
COBBNE-3064-5G
COBBNE-3064-1G
3-(Cyclopentylcarbamoyl)phenylboronsäureneopentylglycolester
3-(Cyclopentylcarbamoyl)phenylboronsäureneopentylglycolester
Formel:
C₁₇H₂₄BNO₃ Molecular Weight: 301.1900 g/mol |
MDL:
MFCD06659914 CAS-Nummer: 850567-45-2 |