4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: (4-(Dimethylcarbamoyl)phenyl)boronic acid, 4-(Dimethylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 4-(N,N-Dimethylaminocarbonyl)phenylboronic acid
BB-3000-5G BB-3000-25G BB-3000-1G
COBBBB-3000-5GEA 0 EUR
COBBBB-3000-5G COBBBB-3000-25G COBBBB-3000-1G
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₉H₁₂BNO₃
MDL: MFCD02258943
CAS-Nummer: 405520-68-5