3-(tert-Butylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 3-(tert-Butylaminocarbonyl)phenylboronic acid
BB-3062-25G BB-3062-1G BB-3062-5G
COBBBB-3062-25GEA 0 EUR
COBBBB-3062-25G COBBBB-3062-1G COBBBB-3062-5G
3-(tert-Butylcarbamoyl)phenylboronsäure
3-(tert-Butylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₁H₁₆BNO₃
MDL: MFCD04115693
CAS-Nummer: 183158-30-7