3-(Propylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-(N-Propylaminocarbonyl)benzeneboronic acid, 3-(N-Propylaminocarbonyl)phenylboronic acid
BB-3058-5G
BB-3058-1G
COBBBB-3058-5GEA
451
EUR
COBBBB-3058-5G
COBBBB-3058-1G
3-(Propylcarbamoyl)phenylboronsäure
3-(Propylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₀H₁₄BNO₃ |
MDL:
MFCD04038919 CAS-Nummer: 850567-22-5 |