4-(Butylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-(Butylaminocarbonyl)phenylboronic acid
BB-3010-5G
BB-3010-25G
BB-3010-1G
COBBBB-3010-5GEA
152
EUR
COBBBB-3010-5G
COBBBB-3010-25G
COBBBB-3010-1G
4-(Butylcarbamoyl)phenylboronsäure
4-(Butylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₁H₁₆BNO₃ |
MDL:
MFCD03788412 CAS-Nummer: 252663-48-2 |