3-(Benzylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-(N-Benzylaminocarbonyl)phenylboronic acid
BB-3055-1G
BB-3055-5G
BB-3055-25G
COBBBB-3055-1GEA
98.3
EUR
COBBBB-3055-1G
COBBBB-3055-5G
COBBBB-3055-25G
3-(Benzylcarbamoyl)phenylboronsäure
3-(Benzylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₄H₁₄BNO₃ |
MDL:
MFCD04115688 CAS-Nummer: 625470-96-4 |