3-(Chlormethyl)-5-(3-(trifluormethyl)phenyl)-1,2,4-oxadiazol
Lieferant: FLUOROCHEM
008252-1G 008252-5G
FLUO008252-1GEA 140 EUR
FLUO008252-1G FLUO008252-5G
3-(Chlormethyl)-5-(3-(trifluormethyl)phenyl)-1,2,4-oxadiazol
3-(Chloromethyl)-5-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formel: C₁₀H₆ClF₃N₂O
MDL: MFCD00084969
CAS-Nummer: 175205-63-7