5,6-Dichlor-2-methylbenzimidazol
Lieferant: Thermo Scientific
TL00812.1 TL00812.10
MAYBTL00812.1EA 0 EUR
MAYBTL00812.1 MAYBTL00812.10
5,6-Dichlor-2-methylbenzimidazol
5,6-Dichloro-2-methylbenzimidazole
Formel: C₈H₆Cl₂N₂
Molecular Weight: 201,0500 g/mol
MDL: MFCD00276973
CAS-Nummer: 6478-79-1