3,6-Dibrompyridazin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H61223.03 H61223.06
H61223.03EA 61.1 EUR
H61223.03 H61223.06
3,6-Dibrompyridazin 95%
3,6-Dibromopyridazine
Formel: C₄H₂Br₂N₂
Molecular Weight: 237,88 g/mol
Schmelzpunkt: 117…121 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00233947
CAS-Nummer: 17973-86-3