tert-Butyl-4-(brommethyl)benzoat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
4-Bromo-methyl-benzoic acid mono tert-butyl ester, tert-Butyl 4-(bromomethyl)benzoate
H35540.03
H35540.09
H35540.03EA
66.1
EUR
H35540.03
H35540.09
tert-Butyl-4-(brommethyl)benzoat 95%
tert-Butyl-4-(brommethyl)benzoat
Formel:
C₁₂H₁₅BrO₂ Molecular Weight: 271,15 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04973450 CAS-Nummer: 108052-76-2 |