2-(Trifluormethyl)-4-chinolinol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-(Trifluoromethyl)quinolin-4-ol, 4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
HC-2164-5G
HC-2164-1G
COBBHC-2164-5GEA
74.2
EUR
COBBHC-2164-5G
COBBHC-2164-1G
2-(Trifluormethyl)-4-chinolinol
2-(Trifluormethyl)-4-chinolinol
Formel:
C₁₀H₆F₃NO Molecular Weight: 213,1560 g/mol |
MDL:
MFCD00153196 CAS-Nummer: 1701-18-4 |