Bis(cyclopentadienyl)hafniumdichlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Hafnocene dichloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
119334-10G 119334-1G
SIAL119334-10GEA 353 EUR
SIAL119334-10G SIAL119334-1G
Bis(cyclopentadienyl)hafniumdichlorid, Sigma-Aldrich®
Bis(cyclopentadienyl)hafniumdichlorid
Formel: C₁₀H₁₀Cl₂Hf
Molecular Weight: 379,58 g/mol
MDL: MFCD00001438
CAS-Nummer: 12116-66-4
EINECS: 235-177-5