(Tributylstannylmethyl)trimethylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Gefahr
SILS16777.1 SILS16777.5
SILNSILS16777.1EA 0 EUR
SILNSILS16777.1 SILNSILS16777.5
(Tributylstannylmethyl)trimethylsilan
(Tributylstannylmethyl)trimethylsilan
Formel: C₁₆H₃₈SiSn
MDL: MFCD00015689
CAS-Nummer: 77425-85-5