2'-Brom-4'-nitroacetanilid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1444-1G
AN-1444-5G
COBBAN-1444-1GEA
0
EUR
COBBAN-1444-1G
COBBAN-1444-5G
2'-Brom-4'-nitroacetanilid
2'-Brom-4'-nitroacetanilid
Formel:
C₈H₇BrN₂O₃ |
MDL:
MFCD00569284 CAS-Nummer: 57045-86-0 |