N-Acetyl-5-brom-2-(trifluormethoxy)anilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2835-5G
HC-2835-1G
COBBHC-2835-5GEA
0
EUR
COBBHC-2835-5G
COBBHC-2835-1G
N-Acetyl-5-brom-2-(trifluormethoxy)anilin
N-Acetyl-5-brom-2-(trifluormethoxy)anilin
Formel:
C₉H₇BrF₃NO₂ |
MDL:
MFCD02317366 CAS-Nummer: 392726-69-1 |