2-Fluor-1,3-dimethoxy-4-nitrobenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 2,4-Dimethoxy-3-fluoronitrobenzene
AN-1118-5G AN-1118-1G
COBBAN-1118-5GEA 0 EUR
COBBAN-1118-5G COBBAN-1118-1G
2-Fluor-1,3-dimethoxy-4-nitrobenzol
2-Fluor-1,3-dimethoxy-4-nitrobenzol
Formel: C₈H₈FNO₄
MDL: MFCD09027197
CAS-Nummer: 155020-44-3