2-Chlor-5-(hydroxymethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Chloro-5-hydroxymethylphenylboronic acid
BB-9040-5G
BB-9040-1G
COBBBB-9040-5GEA
312
EUR
COBBBB-9040-5G
COBBBB-9040-1G
2-Chlor-5-(hydroxymethyl)phenylboronsäure
2-Chlor-5-(hydroxymethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BClO₃ |
MDL:
MFCD06656270 CAS-Nummer: 1003042-59-8 |