4-(Benzyloxy)anilin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
116637-100G 116637-25G
SIAL116637-100GEA 118 EUR
SIAL116637-100G SIAL116637-25G
4-(Benzyloxy)anilin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
4-(Benzyloxy)anilin Hydrochlorid
Formel: C₁₃H₁₄ClNO
MDL: MFCD00012995
CAS-Nummer: 51388-20-6
EINECS: 257-170-6