4-(3-Bromphenyl)morpholin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1483-5G AN-1483-1G AN-1483-25G
COBBAN-1483-5GEA 0 EUR
COBBAN-1483-5G COBBAN-1483-1G COBBAN-1483-25G
4-(3-Bromphenyl)morpholin
4-(3-Bromphenyl)morpholin
Formel: C₁₀H₁₂BrNO
MDL: MFCD04112585
CAS-Nummer: 197846-82-5