4-(2-Fluor-4-nitrophenyl)morpholin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1199-5G AN-1199-1G AN-1199-25G
COBBAN-1199-5GEA 31.2 EUR
COBBAN-1199-5G COBBAN-1199-1G COBBAN-1199-25G
4-(2-Fluor-4-nitrophenyl)morpholin
4-(2-Fluor-4-nitrophenyl)morpholin
Formel: C₁₀H₁₁FN₂O₃
Molecular Weight: 226,20 g/mol
MDL: MFCD03138381
CAS-Nummer: 2689-39-6